Learn More
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon Code produit.: 10578661
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon
GREENER_CHOICE
Code produit. 10578661
1000 ml, 120 mm
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
38mm
43 mm
53 mm
70 mm
120 mm
Code produit. 10578661
Marque: Thermo Scientific™ 21161000
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Collectez et stockez les pâtes, solides, échantillons et fournitures de laboratoire dans ces bocaux droits à col large en PC transparent, résistants aux chocs et extrêmement polyvalents.
Recueillez et stockez les pâtes, les solides, les échantillons et autres fournitures de laboratoire grâce aux jarres droites transparentes en polycarbonate à col large Thermo Scientific™ Nalgene™. Une large gamme de températures (de -135°C à +135°C) fait de ces jarres un excellent choix pour l’utilisation en chambre froide et réfrigérée tout au long de l’autoclave. Uniquement fabriquées à partir de matériaux en plastique de laboratoire de haute qualité pour de faibles substances lixiviables et extractibles. Ces jarres très résistantes aux chocs sont extrêmement polyvalentes. Non étanches aux liquides.
  • Excellent pour une utilisation en chambre froide et réfrigérée — Visualisation facile du contenu
  • Leur col large et leurs côtés rectilignes offrent un accès complet et facilitent la récupération des échantillons
  • Les jarres de 15, 30 et 60 ml sont équipées de bouchons en polypropylène de coloris naturel
  • Les jarres de 125 ml à 1 L sont équipées de bouchons en polypropylène blanc avec un renfoncement pour l’empilage
  • Les cuves de 125 et 250 ml sont adaptées aux mélangeurs Osterizer™ et autres, équipés d’un filetage de jarres ; recommandées pour une utilisation avec le bouchon pour transfert de liquide DS2153-0700
  • Non étanches aux liquides ; il est recommandé de ne pas les utiliser pour le transport de liquide
  • Autoclavable/Transparente
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Capacité (impériale) 32 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,4 pouces
Diamètre (impériale) intérieur de col 4,4 pouces
Diamètre (métrique) intérieur de col 112 mm
Comprend Bouchon
Matériau Polycarbonate
Nbre par carton 16
Nb par paquet 4
Poids (métrique) 0,18 kg
Clarity Transparent
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 88 mm
Type de produit Bocal droit
Hauteur (impériale) 3.4 po
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 120 mm
Diamètre (métrique) 112 mm
Type de bouchon Vis
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1421236 Type de certificatCertificat de conformité Date08/02/2025 Catalog Number2116-1000
Numéro de lot1416510 Type de certificatCertificat de conformité Date08/11/2024 Catalog Number2116-1000
Numéro de lot1415555 Type de certificatCertificat de conformité Date17/10/2024 Catalog Number2116-1000
Numéro de lot1400311 Type de certificatCertificat de conformité Date20/05/2024 Catalog Number2116-1000
Numéro de lot1401380 Type de certificatCertificat de conformité Date15/05/2024 Catalog Number2116-1000
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Tombez amoureux avec de grandes économies
    Code promotionnel: 24107
    Expire2025-04-30
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Bocaux droits en PC à col large Nalgene™ avec bouchon >