Learn More
Kartell™ Cuves cylindriques avec bouchon rainuré
Click to view available options
Capacité (métrique):
70 ml
120 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Description
Fabriqués en PEHD pour une résistance optimale dans un récipient léger.Les cuves cylindriques Kartell™ avec bouchon nervuré sont des cuves économiques à faible impact environnemental pour les poudres, pâtes et solides.
- Flacons à col exceptionnellement large avec insert et bouchon
- Bouchon nervuré pour une meilleure préhension
- Étanche
- Convient aux denrées alimentaires selon le règlement-cadre (CE)1935 / 2004 et le règlement de la Commission (UE) 10 / 2011
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 500 ml |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 70 mm |
À utiliser avec (application) | Denrées alimentaires, poudres, spécimens solides, substances crémeuses ou semi-solides, cristaux et substances hygroscopiques |
Comprend | Insert et bouchon nervuré |
Matériau | PEHD |
Nb par paquet | 50/boîte |
Certifications/Conformité | CE et IVD, conformément à la réglementation CE1935/2004, à la réglementation CE10/2011 |
Closure Included | Oui |
Bouche | Large |
Forme | Rond |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kartell™ Cuves cylindriques avec bouchon rainuré >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu