Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à centrifuger piriformes ASTM
En verre borosilicaté. Les tubes à centrifuger piriformes ASTM Lenz Laborglasinstrumente™ sont parfaits pour la rotation d’échantillons afin de séparer les solides des solutions chimiques liquides.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05675005
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Base cylindrique
- ASTM D 96
- Capacité de charge jusqu’à RZB 700
Spécification
Verre borosilicaté (3.3) | |
160 mm | |
Conique | |
700 x g |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à centrifuger piriformes ASTM > Longueur (métrique) : 160mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu