Learn More
DWK Life Sciences Tube à centrifuger DURAN™ à fond rond
Tous les produits DWK Life Sciences ProduitsDescription
L’une des méthodes d’ingénierie de procédés de base les plus importantes est la séparation des mélanges de substances. Cette méthode de travail comprend la centrifugation, qui exploite le concept d’inertie de masse. Un mélange de substances à séparer est rempli dans des tubes à centrifuger, placé dans une centrifugeuse et tourné. En raison de la vitesse de rotation élevée, les particules plus lourdes sont poussées vers l’extérieur plus rapidement et plus loin que les particules plus légères. Ceci résulte en une séparation basée sur la masse ou la densité des composants matériels individuels.
- Très résistant aux charges mécaniques
- Le fond rond permet la sédimentation / séparation des solides sur une surface plus grande
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 80 mL |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| À utiliser avec | Centrifugation ; séparation de particules différentes en raison d’une inertie de masse différente (densité) ; séparation des matériaux par utilisation de la force centrifuge |
| Quantité | 10/Bte |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (métrique) | 44 mm |