Learn More
3M™ Filtre anti-gaz et anti-vapeur
Click to view available options
Modèle:
6038
6051
6054
6055
6057
6059
6075
6099
Conditionnement:
10 paires
2 paires
32 paires
4 paires
Description
Étiquettes à code couleur conforme au système de classification EN14387 selon le type de protection garantie. Ces filtres légers associent protection et confort, et ils sont compatibles avec notre gamme de demi-masques et de masques complets pour un travail en toute sécurité dans les environnements dangereux. Ils offrent une faible résistance respiratoire et un bon équilibre lorsqu’ils sont insérés dans votre masque, et ils sont conçus pour optimiser votre champ de vision. Ils peuvent être rapidement et facilement mis en place. Ils peuvent être utilisés avec n’importe quel masque réutilisable 3M™ doté d’un raccord de type baïonnette. Ils peuvent également être utilisés avec des filtres à particules 3M™ et des dispositifs de fixation de filtre à particules 3M™ 501.
Spécification
Spécification
| Type de cartouche | Filtre à cartouche |
| Certifications/Conformité | CE |
| Type de connexion | Baïonnette |
| Description | Vapeurs inorganiques et gaz acides, vapeurs organiques ayant un point d’ébullition > 65°C |
| Couleur | Blanc |
| Type de filtre | Formaldéhyde / vapeur organique |
| Type de produit | Cartouche pour gaz et vapeurs |
| Efficacité de filtre | A1 |
| À utiliser avec (application) | Protection contre les vapeurs organiques |
| À utiliser avec (équipement) | Demi-masques et masques complets |
| Afficher plus |