Learn More
Thermo Scientific™ Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, puits transparents
Allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Marque:  Thermo Scientific™ AB2396
105.33 EUR valable jusqu'au 2025-03-29
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12640965
  • 158.00€ / 25 pièces
Expédition estimée: 02-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Description
Les plaques PCR Thermo Scientific™ Armadillo™ allient la rigidité d’un cadre en polycarbonate à des puits en polypropylène à paroi fine pour offrir des performances de thermocyclage supérieures dans toutes les conditions sans se déformer.
Les plaques Armadillo sont disponibles en formats 96 et 384 puits, en plusieurs couleurs et peuvent être commandées avec un code-barres standard 128 ou un code-barres personnalisé. Tous les formats sont disponibles avec des puits transparents ou blancs ; choisissez des puits blancs pour des résultats qPCR supérieurs. Le cadre résistant à la déformation spécialement conçu et les options de formats multiples font des plaques PCR Armadillo le choix idéal pour la PCR à haut débit et la manipulation automatisée.
  • Cadre en polycarbonate pour un cycle thermique résistant aux déformations
  • Stabilité mécanique améliorée pour la manipulation robotique
  • Puits en polypropylène à paroi fine pour un transfert de chaleur optimal
  • Forme de puits optimisée pour une récupération maximale des échantillons
  • Caractère alphanumérique plat et conception de puits à bord surélevé pour une amélioration du thermoscellage
  • Le pont transparent optique permet une visibilité facile des puits
  • Plusieurs options de couleur de cadre, toutes disponibles dans les puits transparents (pour PCR) et blancs (pour qPCR)
  • Volume maximum des puits de 0,2 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
25/plaque
Transparent
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
PC, PP
96
25 plates
Transparent
Certifié sans RNase / DNase
Armadillo™
Microplaque PCR
À jupe
0,2 ml
0,1 ml
Profil bas
FDS
Documents Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotI50A3Q422 Type de certificatCertificat de conformité Date13/02/2025 Catalog NumberAB2396
Numéro de lotI24B4Q313 Type de certificatCertificat de conformité Date12/02/2025 Catalog NumberAB2396
Numéro de lotI28B2Q511 Type de certificatCertificat de conformité Date12/02/2025 Catalog NumberAB2396
Numéro de lotI01B4Q512 Type de certificatCertificat de conformité Date12/02/2025 Catalog NumberAB2396
Numéro de lotI50B3Q424 Type de certificatCertificat de conformité Date12/02/2025 Catalog NumberAB2396
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque PCR Armadillo, 96 puits, transparente, puits transparents > Jupe transparente ; puits transparent
Ce produit est vendu sous licence par Eppendorf AG.