Learn More
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, avec jupe
Plaque compatible avec l’automatisation PCR à jupe pleine 96 puits pour une utilisation dans les applications de PCR et de qPCR.
Marque:  Thermo Scientific™ AB0800
108.00 EUR valable jusqu'au 2025-03-21
Utilisez le code promo "24111" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10039522
  • 162.00€ / 25 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 24111
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Aucun code-barres
25/plaque
Microplaque PCR
À jupe
0,2 ml
0,1 ml
25 plates
Certifié sans RNase / DNase
Transparent
Systèmes de PCR en temps réel ou thermocycleurs
Polypropylène
96
25
Profil bas
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ Plaque de PCR, 96 puits, à profil bas, avec jupe > Couleur naturelle, sans renforcement, 25 plaques