Learn More
Applied Biosystems™ MicroAmp™ EnduraPlate™ Optical 96-Well Clear GPLE Reaction Plates with Barcode
Chaque lot est certifié exempt d’ADN, de RNAse et d’inhibiteurs de PCR
Marque: Applied Biosystems™ 4483351
Includes: Vingt plaques à 96 puits
Description
- Pour un usage en laboratoire
- Optimisé pour les performances avec les instruments Applied Biosystems
- Grande stabilité mécanique et planéité pour répondre aux besoins de l’ensemble du flux de travail
- Le processus de moulage en polypropylène à haute température permet d’empêcher l’ADN, l’ARN et les enzymes de se lier, tandis que le polycarbonate offre une stabilité mécanique, une planéité et une durabilité élevée
- Construction conforme à la norme ANSI™/SBS
- Choix idéal pour une utilisation avec l’automatisation / la robotique et les expériences à multi-instruments (comme le thermocycleur, le thermocycleur en temps réel, l’analyseur génétique)
- La construction à paroi fine permet une adaptation parfaite aux blocs thermiques et un transfert de chaleur élevé du bloc thermique vers l’échantillon.
- Le texte d’identification des puits en noir, facile à lire, permet de minimiser les erreurs de pipetage et d’accélérer la préparation des échantillons
- Plateforme : Thermocycleur 2720, Analyseur génétique 3130, Analyseur génétique 3130xl, Analyseur génétique 3500 Dx, Analyseur génétique 3500, Analyseur génétique 3500xL Dx, Analyseur génétique 3500xL, Analyseur d’ADN 3730, Analyseur d’ADN 3730xl, Système 7300, Système 7500, Système 7900 HT, GeneAmp™ 9700, ProFlex™ Système PCR, QuantStudio™, QuantStudio Dx, Thermocycleur SimpliAmp™, Thermocycleur Veriti™ Dx, Thermocycleur Veriti, Système ViiA™ 7 Dx, Système ViiA 7
PCR rapide, PCR, PCR en temps réel, PCR systématique
Spécification
Code-barres inclus | |
500 plaques 96 puits. Conserver à température ambiante. | |
MicroAmp™ | |
Microplaque | |
Semi | |
0,3 mL | |
0,2 mL | |
Rapide, standard |
Certifié exempt d’ADN/RNase | |
500 plaques | |
Optique, Transparent | |
Thermocycleur, analyseur génétique, analyseur d’ADN | |
Polycarbonate, Polypropylène | |
96 | |
500 plaques |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
I11A9Q612 | Certificat d’analyse | 27/08/2020 | 4483351 |
I11A9Q616 | Certificat d’analyse | 27/08/2020 | 4483351 |
I11A9Q626 | Certificat d’analyse | 27/08/2020 | 4483351 |
I10A0Q625 | Certificat d’analyse | 26/05/2020 | 4483351 |
I10A0Q118 | Certificat d’analyse | 26/05/2020 | 4483351 |
Pour un usage en laboratoire