Learn More
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Marque:  Bel-Art™ F65000-9001
111.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25045" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17749824
  • 132.48€ / 100 pièces
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Les pilons et les microtubes appariés peuvent être utilisés avec un homogénéiseur ou un traitement manuel.
  • Tolérances serrées, homogénéisation complète et broyage des matériaux
  • Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant pour éliminer la lixiviation potentielle des métaux lourds dans les échantillons
  • Fabriqué et conditionné en salle blanche de classe 10 000
  • Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
  • En PC exempt de phtalate et d’ester de phtalate
  • Disponible à l’unité ou conditionné en vrac
Pilons
  • Le manche cannelé unique permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement
  • Compatibles avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés
Tubes
  • Fond du tube 25 % plus épais par rapport à la norme industrielle
  • Surfaces dépolies sur les côtés et au niveau du bouchon pour l’étiquetage, bouchon à clipser étanche et dessus perforable
Spécification
Spécification
Pilon
0,5 mL
Oui
100/paquet
Oui
0/1 V
Polypropylène
Système d’homogénéisation pour microtubes
Conditionnement en vrac
Nom du produit
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes > Pilon de 0,5 ml ; conditionné en vrac