Learn More
Molecular Probes™ Amidine Latex Beads, 4% w/v, 3.5μm
Amidine Latex Beads, 4% w/v, 3.5 μm
Marque:  Molecular Probes™ A37328
Code produit. 11504077
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
0.04w/v
Amidine Latex Beads, 15mL, 4% w/v Concentration, 3.5μm Particle Size, White, Suspension Form, De-ionized Water Medium, High Activity Latex Beads, Room Temperature, 2 to 8°C Storage Temperature, Ideal Materials for the Adsorption of Materials Such a
Instrument Calibration (Flow Cytometry, Microscopy, HTS, HCS), Flow Testing (Microfluidics, Blood Flow, Water Flow, and Air Flow), Cell Biology Tracers (Cell Differentiation and Cell Tracing), Immunoassays (Agglutination Tests, ELISA, Particle Capture, and Contrast Reagents)
Tube(s)
46 A2/C(NH)NH2 (Amidine Group)
15 mL
Amidine
3,5 μm
2°C à 8°C
White
Polystyrène
1/boîte
1,055 g/cm3 à 20°C
1,591 à 20°C
15 mL
3,5 μm
Nom du produit
Molecular Probes™ Amidine Latex Beads, 4% w/v, 3.5μm > 15mL