Learn More
Ohaus™ Rotor angulaire, 30  x 15 ml, RB/FA, DI
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque:  Ohaus™ 30314832
1168.50 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24378" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15806672
  • 1230.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
Description
ul liCapacité : 30 x 15 ml/li liForce centrifuge maximale 2 830g/li liVitesse max. : 4 500 tr/minbr / /li /ul
Prestations de service
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Rotor, angulaire, 30 x 15 ml RB/FA, dia. int.
30 x 15 mL
4 500 tr/min
FC5714
NA
PP
2 830 x g
3,260 kg
35°
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Ohaus™ Rotor angulaire, 30  x 15 ml, RB/FA, DI > Numéro de modèle R-A30 X 15/4MI