Learn More
Invitrogen™ UltraPure™ Acrylamide
Recristallisé à trois reprises pour garantir un produit avec un degré élevé de purification
Marque:  Invitrogen™ 15512023
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11598736
  • 632.00€ / 500g
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
L’acrylamide UltraPure™ est l’ingrédient principal des gels de polyacrylamide, qui sont utilisés pour la séparation électrophorétique des fragments d’acides nucléiques et des protéines. Les fragments d’ADN générés par digestion par endonucléase de restriction, séquençage didésoxy ou séquençage Maxam et Gilbert peuvent être séparés par électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE).
  • Les protéines peuvent être séparées par diverses techniques avec des gels de polyacrylamide, y compris des gels dénaturants utilisant du SDS ou de l’urée, des gels de focalisation isoélectrique et des gels natifs dans une grande variété de tampons.
  • Tests de performance et de qualité : Le temps de polymérisation est évalué dans le système de gel de polyacrylamide SDS.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, coulage de gel, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, électrophorèse sur gel des protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Stocker à température ambiante.
Électrophorèse sur gel
500 g
Acrylamide
UltraPure™
Température ambiante
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot23D1956396 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/01/2025 Catalog Number15512023
Numéro de lot23A0456589 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/01/2025 Catalog Number15512023
Nom du produit
Invitrogen™ UltraPure™ Acrylamide > 500 g