Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
113.00€ - 440.00€
Spécification
À utiliser avec (application) | Protein blotting |
---|---|
Matériau | Nitrocellulose |
Code produit | Marque | Description | Format | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Format | Porosité | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11798308
|
Cytiva
RPN132D |
Dia. 13,2cm | Disque | 0,45 μm | 50 disques |
440.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11758398
|
Cytiva
RPN82D |
8,2cm | Disque | 0,45 μm | 50 disques |
291.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 05-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
11798398
|
Cytiva
RPN910D |
9 x 10.5cm | Sheet | 0.45 μm | 10 Sheets |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11728388
|
Cytiva
RPN68D |
6 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
11738388
|
Cytiva
RPN78D |
7 x 8cm | Sheet | 0.45 μm | 50 Sheets |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10792237
|
Cytiva
RPN3032D |
30cm x 3m | Roll | 0.2 μm | 1 Roll |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10024484
|
Cytiva
RPN303D |
30cm x 3m | Roll | 0.45 μm | 1 Roll |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10410695
|
Cytiva
RPN203D |
20cm x 3m | Roll | 0.45 μm | 1 Roll |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Excellente sensibilité, résolution supérieure et faible bruit de fond pour tous les systèmes de marquage et de détection : des matières radioactives, non radioactives et chromogènes
- Caractéristiques du conditionnement : pellicule intercalaire sur les deux côtés de la membrane et sachet refermable étanche doté d’une pastille de marquage
- Porosité : 0,2 μm et 0,45 μm
- Des disques sont également disponibles
Spécification
Protein blotting | |
Nitrocellulose |