Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
Marque: Cytiva RPN68D
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.01300kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Excellente sensibilité, résolution supérieure et faible bruit de fond pour tous les systèmes de marquage et de détection : des matières radioactives, non radioactives et chromogènes
- Caractéristiques du conditionnement : pellicule intercalaire sur les deux côtés de la membrane et sachet refermable étanche doté d’une pastille de marquage
- Porosité : 0,2 μm et 0,45 μm
- Des disques sont également disponibles
Spécification
6 cm | |
6 x 8cm | |
50 Sheets | |
Nitrocellulose |
8 cm | |
Protein blotting | |
Sheet | |
0.45 μm |