Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
Marque: Cytiva RPN203D
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Spécification
20 cm | |
20cm x 3m | |
1 Roll | |
Nitrocellulose |
3 m | |
Protein blotting | |
Roll | |
0.45 μm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido