Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
Marque: Cytiva RPN910D
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.34800kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
- Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
- Pore size: 0.2μm and 0.45μm
- Discs are also available
Spécification
9 cm | |
9 x 10.5cm | |
10 Sheets | |
Nitrocellulose |
10.5 cm | |
Protein blotting | |
Sheet | |
0.45 μm |