Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
Marque: Cytiva RPN82D
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.01500kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Description
- Excellente sensibilité, résolution supérieure et faible bruit de fond pour tous les systèmes de marquage et de détection : des matières radioactives, non radioactives et chromogènes
- Caractéristiques du conditionnement : pellicule intercalaire sur les deux côtés de la membrane et sachet refermable étanche doté d’une pastille de marquage
- Porosité : 0,2 μm et 0,45 μm
- Des disques sont également disponibles
Spécification
8,2cm | |
82 mm | |
Disque | |
0,45 μm |
Transfert de protéines | |
50 disques | |
Nitrocellulose |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: nitrocellulose