Learn More
Cytiva Membranes Amersham™ Hybond™
Membrane en nitrate de cellulose pure à 100 % non renforcé validée pour une utilisation avec toutes les applications de transfert Western et de protéines ECL
Marque:  Cytiva RPN3032D
Code nomenclature Nacres: NB.23
Informations supplémentaires : CAS : 9004-70-0 Poids : 0.46000kg
Code produit. 10792237
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
  • Excellent sensitivity, resolution and low background for all labeling and detection systems: radioactive, nonradioactive and chromogenic
  • Packaging features include interleaf on both sides of the membrane and airtight resealable bag with marking spot
  • Pore size: 0.2μm and 0.45μm
  • Discs are also available
Spécification
Spécification
30 cm
30cm x 3m
1 Roll
Nitrocellulose
3 m
Protein blotting
Roll
0.2 μm