Learn More
Cole-Parmer™ Boîte de Petri Advantec™ sans tampons
Idéal pour la culture de microorganismes dans les tests d’eau/d’eaux usées
Marque:  Cole-Parmer™ 14005-26
Code produit. 11785878
  • 303.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 11-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Boîtes en polystyrène standard 50 x 11 mm
  • Les tampons préstérilisés individuels peuvent également être achetés séparément
  • Certification de conformité du fabricant disponible sur demande
Spécification
Spécification
Polystyrène
Boîte de Petri sans tampon
1,1 cm
1,969 in
Rond
500 Boîtes
0,438 in
5 cm
Nom du produit
Cole-Parmer™ Boîte de Petri Advantec™ sans tampons > Boîte de Petri Advantec™ sans tampons