Learn More
3M™ Éponges Nailsaver
Les rainures latérales uniques protègent les ongles, tout en permettant une meilleure prise en main pour un nettoyage plus efficace. Ce tampon protège les ongles et facilite le nettoyage, il réduit le besoin de gants et le risque de casse des ongles.
Marque: 3M™ 7000097765
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Nettoyage des éponges avec une arête unique pour protéger les ongles des doigts
- Taille pratique pour une bonne préhension et une excellente durabilité
- La forme en mousse est facile à manipuler
- Réduit le besoin de gants
- Extrêmement durable
Spécification
Éponge | |
92 x 70 mm | |
150 mm | |
10/boîte | |
70 mm |
Rose | |
Nettoyage | |
Mousse | |
Nailsaver |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Éponges Nailsaver > Rose, 92 x 70 mm, 10 boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu