Learn More
Épandeur de forme L en polystyrène, bleu
Click to view available options
Quantité:
100 sachets de 5
25 sachets de 20
Conditionnement:
500 pièces
Description
Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs. Forme recourbée pour réduire la tendance à retourner ou forme en “L” traditionnelle. Les boîtes de 500 contiennent des sachets internes refermables de 20 ou 5 étaleurs stériles.
Spécification
Spécification
| Jetable | Oui |
| Couleur | Bleu |
| Quantité | 25 sachets de 20 |
| Forme | En L |
| Matériau | Polystyrène |
| Type de produit | Étaleur |
| Stérilité | Stérile |
| À utiliser avec (application) | Étaleurs bactériens jetables en polystyrène résistant aux chocs |