Learn More
Fisherbrand™ Boîtes de Petri en PS
Transparentes. Les boîtes de Petri en PS Fisherbrand™ sont idéales pour les applications de culture cellulaire ou microbienne.
Marque: Fisherbrand™
65.02 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 7.20000kg
Description
Boîtes de Petri, polystyrène• Boites produites dans des conditions aseptiques La température de fusion de la matière première utilisée pour leur fabrication est d’environ 250°C. Cette température est considérée comme suffisante pour détruire les bactéries. Les boîtes sont conditionnées dans des conditions d’asepsie très strictes
• Boîtes stérilisées par irradiation
• Les boîtes de Petri stérilisées sont recommandées pour les tests microbiologiques. Une
• Etiquette jaune qui devient rouge après stérilisation est apposée sur chaque boîte
Spécification
Transparent | |
Rond | |
Boîte de Pétri de forme basse | |
600/boîte | |
15 mm |
Polystyrène | |
Stérile | |
Rebord relevé | |
3 | |
90 mm |