Learn More
Invitrogen™ pIZ/V5-His Vector Kit
Pour une expression de haut niveau dans une grande variété de cellules d’insectes
Marque: Invitrogen™ V800001
991.80 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Le kit InsectSelect comprend 20 μg de pIZ / V5-His et pIZ / V5-His / CAT superenroulés et lyophilisés, 2 μg d’amorce de séquençage inverse OpIE2 lyophilisé, 1 g de Zeocin, du réactif Cellfectine et 1 L de milieu pour la lignée cellulaire d’insectes choisie. Les cellules Sf9 sont fournies avec les milieux d’insectes de Grace GIBCO, les cellules High Five sont fournies avec le milieu sans sérum GIBCO Express Five. Le kit de vecteur pIZ / V5-His contient uniquement les amorces et vecteurs d’expression décrits ci-dessus.
Description
- Ce vecteur exceptionnellement petit comporte plusieurs caractéristiques qui facilitent l’expression, l’analyse et la détection des protéines recombinantes dans les cellules d’insectes
- Le promoteur OpIE2 pour l’expression constitutive
- Le gène de résistance à la Zeocin pour une sélection rapide de lignées cellulaires transfectées stables
- Séquence de polyhistidine (6xHis) et d’épitope V5 C-terminal pour une détection avec l’anticorps anti-V5 d’Invitrogen et une purification facile à l’aide de résine de chélation de nickel
Expression protéique constitutive dans les cellules d’insectes, expression d’insectes, expression protéique, protéines, expression, isolement et analyse
Spécification
OplE2 | |
Le kit InsectSelect™ inclut 20 µg chaque de pIZ/V5-His et pIZ/V5-His/CAT superenroulé et lyophilisé, 2 µg d’amorce de séquençage antisens OpIE2 lyophilisé, 1 g Zeocin™, réactif Cellfectin™, et 1 l de milieu pour la lignée cellulaire d’insecte choisie. Les cellules Sf9 sont fournies avec les milieux d’insectes de Grace GIBCO™, les cellules High Five™ sont fournies avec le milieu sans sérum GIBCO™ Express Five™. Le kit de vecteur pIZ / V5-His contient uniquement les amorces et vecteurs d’expression décrits ci-dessus. Conserver les cellules d’insectes congelées dans de l’azote liquide. Conserver le milieu et le réactif Cellfectin™ à +4°C. Conserver tous les réactifs à -20°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation. | |
Étiquette His (6x), étiquette d’épitope V5 | |
1 kit | |
InsectSelect™ |
Vecteur d’expression de cellules d’insectes | |
C-terminal | |
Enzyme de restriction / MCS | |
pIZ |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.