Learn More
Acétonitrile, pour HPLC, qualité gradient, pharmacopée européenne des réactifs, Honeywell Burdick & Jackson™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
200 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Acetonitrile |
Point de fusion | -46°C |
Couleur | Incolore |
% max. CAS | 1 |
Densité | 0.7857 g/cm3 (20°C) |
Point d’ébullition | 82°C (1013 hPa) |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | 6°C |
Formule linéaire | CH3CN |
Beilstein | 741857 |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 12
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetonitrile Gradient Grade HPLC, Reag. Ph. Eur.
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: acetonitrile
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétonitrile, pour HPLC, qualité gradient, pharmacopée européenne des réactifs, Honeywell Burdick & Jackson™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu