Learn More
Acétonitrile, pour HPLC, qualité gradient, pharmacopée européenne des réactifs, Honeywell Burdick & Jackson™
Code produit. 16655883
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
200 L
Conditionnement:
2.50L
200L
Code produit. 16655883
Marque: Honeywell Burdick & Jackson 65708200L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 75-05-8
Formule moléculaire C2H3N
Poids moléculaire (g/mol) 41.05
Clé InChI WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétonitrile
SMILES CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetonitrile
Point de fusion -46°C
Couleur Incolore
% max. CAS 1
Densité 0.7857 g/cm3 (20°C)
Point d’ébullition 82°C (1013 hPa)
Quantité 200 L
Point d’éclair 6°C