Learn More
Kimberly-Clark™ Blouse de laboratoire Kimtech™ A7 P+
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. III selon le règlement (UE) 2016/425 : protection de type 6 (PB) contre les projections limitées de produits chimiques- Vêtement antistatique, EN 1149-1 - Résistance à la déchirure, EN ISO 13934-1, Classe 1/3 - Résistivité de surface, EN 1149-1, < 5 x 1010 ohms- Perte de particules (tambour de Helmke), IEST-RP-CC003.3, catégorie II- Efficacité de filtration bactérienne (3,0 μm), ASTM F2100, > 99 %
- Blouses de laboratoire jetables de qualité supérieure avec triples coutures et matériau multicouche respirant.
- Protection intégrale grâce à un col haut Mao, des passe-pouces et des manches extra-longues pour assurer la bonne tenue des gants de laboratoire par-dessus les manches.
- Le matériau respirant de la blouse assure de hauts niveaux de protection contre les particules et les bactéries (avec une efficacité de filtration de 99 %).
- Les blouses, emballées individuellement, peuvent être utilisées dans des environnements ISO 7 (Classe C).
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Type de produit | Blouse de laboratoire A7 P+ |
Dimensions | L |
Matériau | SMS, Polypropylene, Polyethylene Laminate |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Zipper |
Type de manchette | Élastique |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non stérile |
Résistance | None |
Modèle | Below Hip-length |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 14
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Kimtech Lab Gloves Brochure
Taille: 3.4 MB
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
Taille: 1.6 MB
Cosmetic and chemical industries
Taille: 3.8 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
Taille: 8.7 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant -
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Blouse de laboratoire Kimtech™ A7 P+ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu