Learn More
3M™ Blouse de laboratoire jetable, Series 4440
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
4XL
Förpackningsstorlek
50 pièces
Beskrivning
- Matière légères, respirante
- Conçu pour les applications légères
- Constitue une barrière contre les éclaboussures de liquides et les particules non dangereuses
- Fermeture à glissière
- Traitement antistatique
- Manchettes maillées
- 3M Catalog# 4440-3XL, 3M Catalog# 4440-L
Specifikationer
Specifikationer
| Type de produit | Blouse de laboratoire |
| Dimensions | 3XL |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | PP |
| Couleur | Blanc |
| Type de bouchon | Fermeture éclair |
| Type de manchette | Maille |
| Jetable | Oui |
| Modèle | 4440-3XL |
| Type de couture | Surfilée |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering