Learn More
Thermo Scientific™ Kits de flacons à vis ambrés certifiés MS de 9 mm
Utilisez les flacons certifiés, propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS haute sensibilité. Ils sont entièrement testés par lots sur 15 paramètres essentiels.
Marque: Thermo Scientific™ MSCERT5000-35W
Description
Utilisez les flacons propres, à faible teneur en particules et à faible bruit de fond pour vos applications LC/MS, GC/MS et vos applications chromatographiques haute sensibilité. Les kits pratiques de flacons à vis en verre ambré certifiés MS Thermo Scientific™ de 9 mm sont entièrement testés par lots par plusieurs méthodes sur 15 paramètres essentiels. Chaque pack est livré avec un certificat de conformité. Fabriqués en verre borosilicaté transparent de qualité supérieure à coefficient de dilatation 33 (Type 1, Classe A), les flacons sont disponibles en kits assemblés et non assemblés. Un assortiment de flacons à ouverture large de 9 mm et une sélection de bouchons sont disponibles pour répondre aux besoins de votre application.
Kits non assemblés
- 100 flacons et 100 bouchons à septa pré-assemblés
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant les fournitures correspondantes ensemble
- Les plateaux transparents simplifient le suivi de stocks disponibles sans ouvrir les conteneurs
Kits assemblés
100 flacons avec bouchons et septa pré-fixés
- Emballés dans de pratiques plateaux de flacons à couvercle transparent
Specifications
Bleu | |
Kit pratique, flacon à vis SureStop de 9 mm, 2 ml avec bouchon AVCS | |
Verre, PTFE, Silicone | |
Silicone bleu / PTFE | |
2 ml | |
Kit pratique AVCS SureStop pour flacons à vis non assemblés | |
Oui |
Blue | |
Ambré | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
9 mm | |
9 mm |
Product Suggestions