Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE
Kit certifié, Inclut 100 flacons et 100 bouchons avec septa préassemblés
Marque: Fisherbrand™ 11 40 3197
76.97 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Kit ND9 certifié
- 9mm
- Verre
- Ambré
- 1,5 ml
- Bouchon à vis
- Orifice central (6 mm)
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Bleu | |
Ambré | |
Verre | |
100 | |
Polypropylène | |
32 mm | |
MS Certified | |
Non |
Silicone / PTFE | |
11,6 mm | |
1,85 ml | |
SureStop | |
Bouchon à vis | |
1.0 mm | |
9 / 425 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons 1,5 ml en verre ambré 9 mm à filetage court, avec bouchon à vis en PP à trou central et septum en silicone / PTFE > Certifié MS, SureStop, 1,0 mm d’épaisseur,
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu