Learn More
Thermo Scientific™ Membranes d’osmose inverse
Choisissez la membrane d’osmose inverse Thermo Scientific™ requise pour votre système de purification d’eau au point d’utilisation Thermo Scientific™ Barnstead™, comme indiqué.
Marque:  Thermo Scientific™ 09.2006
413.27 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11327141
  • 436.17€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
Membrane à osmose inverse avec prétraitement intégré, 3 L/h
Smart2Pure
Membrane d’osmose inverse (prétraitée)
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Promotions
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Membranes d’osmose inverse > Membrane à osmose inverse avec prétraitement intégré, 6 L/h