Learn More
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Associez une nouvelle conception de puits à un système de code couleur sophistiqué pour faciliter la lecture et l’orientation. La géométrie de puits des plaques à 96 puits en polypropylène de 500 μl Eppendorf™ permet un pipetage extrêmement rapide sans éclaboussures, une excellente agitation et une centrifugation à haute vitesse, ce qui accélère vos processus de travail manuels et automatisés.
Marque:  Eppendorf™ 0030501144
383.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10185692
  • 384.53€ / 40 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conformes à toutes les directives SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 et EN 13485 actuelles.
  • Recovermax - puits concaves à fond rond et bords lissés
  • Optitrack - plaques à bordure colorée avec étiquetage alphanumérique
  • Grande résistance chimique
  • G-safe - stabilité de centrifugation maximale
  • LoBind - aucun revêtement de surface (silicone, par exemple)
  • Exemptes d’ADN, de DNase, de RNase et d’inhibiteurs de PCR (nettoyage PCR)
  • Protein LoBind - perte de protéines minimale (moins de 3 % de BSA pour 1 μg/ml)
  • ADN LoBind - moins de 1 % de perte d’ADN / ARN à faibles concentrations et dans des conditions critiques (forte teneur en sel, fragments d’ADN courts)
  • Autoclavable
  • Disponibles en option avec un code-barres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
Bleu
96
40 Plates
8 x 12
PP
500 μl
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL207132P Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number0030501144
Numéro de lotL206877P Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2024 Catalog Number0030501144
Numéro de lotL206041O Type de certificatCertificat d’analyse Date11/12/2023 Catalog Number0030501144
Numéro de lotL204407L Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2023 Catalog Number0030501144
Numéro de lotL203373J Type de certificatCertificat d’analyse Date26/06/2023 Catalog Number0030501144
Nom du produit
Eppendorf™ Plaques DeepWell à 96 puits profonds en polypropylène de 500 μl > Couleur : Bleu