Learn More
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml
GREENER_CHOICE
Avec graduations latérales noires et zone d’écriture blanche
Marque:  Labcon™ 3094-340-006-9
205.38 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16624022
  • 232.00€ / 500 pièces
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Les tubes sont autoclavables
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD
Naturel
Oui
50/paquet
Non stérile
Autoclavable
Plat
Oui
29 mm
Autoportants avec bouchons de style bombé
Polyéthylène
50 mL
Résine en polypropylène
50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.
PerformR™
Sans ATP, sans RNase / DNase et sans endotoxines
Bouchons de type capsule
115 mm
5 à 45 ml par incréments de 5 ml
Nom du produit
Labcon™ Tubes à centrifuger PerformR™ de 50 ml > Tubes à centrifuger ; type de bouchon : Bouchons de type capsule ; graduations : 5 à 45 ml par incréments de 5 ml ; stérilité : Non stériles ; type : Tube autonome ; quantité : 50 tubes/sachet, 10 sachets/boîte.