Learn More
BRAND™ Tubes à centrifuger en PP
Fabriqués en polypropylène hautement translucide. Les tubes à centrifuger en polypropylène BRAND™ peuvent supporter une FCR allant jusqu’à 3000. Gradués et marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base. Incluent des bouchons à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
Marque:  BRAND™ 114821
206.24 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24317" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10420602
  • 236.00€ / 300 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Fabriqués en polypropylène hautement translucide.
  • Résistant jusqu’à 3000 FCR.
  • Gradué
  • Disponibles non stériles et stérilisés par rayons Y en 15 ml ou 50 ml, avec ou sans base.
  • Comprend un bouchon à vis en polyéthylène avec un cône d’étanchéité.
  • Marquage CE conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 mL
Sans base
114 mm
Bouchon à vis
Oui
3000 x g
Polypropylène
Stérile
Conique
30 mm
Tube à centrifuger
Promotions
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoire
    Code promotionnel25721
    Expire2025-05-01
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Tubes à centrifuger en PP > Capacité : 50 ml ; Sans base ; Stérile