Learn More
Labcon Tubes à centrifuger MetalFree™ de 50 ml avec bouchons plats
Certifié exempt de métaux à 1 partie par milliard de 21 métaux commun
Marque: Labcon 3184-345-001-9
235.12 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24155" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Tube à centrifuger conique
- Avec bouchons à vis plats fixés
- Bloque 100 % de la lumière UVA, UVB et UVC, mais laisse passer la lumière visible
- Graduations imprimées en blanc
- Exempt d’ATP, de RNase/DNase et d’endotoxines (apyrogène)
- Résine USP de classe VI en polypropylène
- Centrifugation jusqu’à 12 500 x G
- Utilisables au congélateur jusqu’à -80°C
- Tubes autoclavables
- Capacité : 50 ml
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Conforme aux normes ISO 9001:2015 ; FDA CFR21 GMP ; CE IVD | |
50 ml | |
Résine en polypropylène | |
50 tubes/sachet / 10 sachets/boîte | |
Stérile | |
Autoclavable | |
Oui | |
5 à 45 par incréments de 1 |
Naturel | |
Oui | |
50 | |
50/sachet | |
Tubes à centrifuger PerformR™ | |
29 mm | |
Oui |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 8
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
17Minutes
25Secondes
51
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labcon Tubes à centrifuger MetalFree™ de 50 ml avec bouchons plats > 50 tubes par sachet / 10 sachets par boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu