Learn More
Ratiolab™ Tubes à centrifuger
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 mL
50 ml
Conditionnement:
250 pièces
750 pièces
Description
- Fabrication en polypropylène
- Exempts de RNase, de DNase, d’endoxine, de pyrogène et d’ATP
- Disponibles avec fond conique ou autostable
- Disponibles en version stérile ou non stérile
- Plage de températures de −80° à +121°C
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 ml |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par paquet | 250 |
| Stérilité | Non stérile |
| Forme du fond | Plat |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Closure Included | Oui |
| Writing Area | Oui |
| Afficher plus |