Learn More
Wheaton™ Tube à centrifuger autostable 50 ml
Tube à centrifuger idéal pour la rotation d’échantillons liquides.
Marque: Wheaton™ 380240
202.47 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Sans fuite
- Stérile
- Tubes à base conique
- Gradué
Spécification
Polyéthylène | |
Bleu | |
Oui | |
500 | |
Emballé | |
Non autoclavable | |
Bouchon à vis | |
Oui | |
7000 x g |
Bleu | |
50 ml | |
Polypropylène | |
25 | |
Stérile | |
Conique | |
Oui | |
30 mm |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant