Learn More
Greiner Bio-One 2mL Polypropylene Microcentrifuge Tubes
For single use only. Greiner Bio-One Cell 2mL Polypropylene Microcentrifuge Tubes are graduated and free of heavy metal.
Marque: Greiner Bio-One 623201
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Material: Polypropylene
- For single use only
- With attached cap and graduation
- Available in different colors
- Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens
- Suitable for Eppendorf centrifuges and system
Service Plan
Non
Prestations de service
Non
Spécification
Natural | |
2mL | |
Oui |
Polypropylène | |
Non stérile |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-5 of 10
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Greiner Bio-One 2mL Polypropylene Microcentrifuge Tubes > Non-sterile; Color: Natural; Vol.: 2mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu