Learn More
OHAUS™ Rotor angulaire, 24 x 1,5/2,0 ml, DI, scellable
Rotor angulaire à utiliser avec la multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Marque: OHAUS™ 30304361
Requires : Multi-centrifugeuse Frontier série 5000 Pro
Description
ul liCapacité : 24 x 1,5/2,0 ml/li liForce centrifuge maximale 24 325g/li liVitesse max. : 16 000 tr/min/li /ulPrestations de service
2 ans
Spécification
Rotor, Angle, 24x1.5/2.0ml, ID, Sealable | |
24 x 1,5 / 2,0 mL | |
16,000 rpm | |
FC5714 | |
NA |
Acier inoxydable | |
24,325 x g | |
1.940 kg | |
45° |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Rotor angulaire, 24 x 1,5/2,0 ml, DI, scellable > Numéro de modèle R-A24 X 2/16MIS
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu