Learn More
Chlorhydrate de 2-benzyl-D-proline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15448507
Chlorhydrate de 2-benzyl-D-proline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448507
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 15448507
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H52019.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1111130-04-1
Formule moléculaire C12H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 241.72
Numéro MDL MFCD06659152
Clé InChI SPHJFGQFCBZKRU-UHFFFAOYNA-N
Synonyme s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, s-alpha-benzylproline hcl, 2-benzyl-d-proline hydrochloride, 2s-2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride, d-proline,2-phenylmethyl, s-2-benzyl-d-proline hydrochloride, s-alpha-benzyl-proline hydrochloride, 2-benzyl-d-proline-hydrogen chloride 1/1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 45026885
SMILES Cl.OC(=O)C1(CC2=CC=CC=C2)CCCN1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Benzyl-D-proline hydrochloride
Nom IUPAC 2-benzylpyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Quantité 1 g
Poids de la formule 241.72
Rotation optique +33° (c=1 in 1N HCl)
Pourcentage de pureté 95%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotL02W034 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52019.03
Numéro de lotD17Z048 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH52019.03
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorhydrate de 2-benzyl-D-proline, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >