Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, à ouverture large, transparent
12.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24355" pour bénéficier de cette offre.
Description
- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Transparent
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
CleanPack | |
11,6 mm | |
1.9 ml | |
Anneau à clipser | |
< 100 μl | |
Fond plat | |
100 | |
Oui |
Transparents | |
Verre | |
HPLC | |
CleanPack, boîte en PP | |
1,5 mL | |
32 mm | |
ND11 |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
16Minutes
36Secondes
41 -
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
59Heures
16Minutes
36Secondes
41Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
28Heures
16Minutes
36Secondes
41