Learn More
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, large ouverture, ambré
Pour les applications de HPLC uniquement.
22.45€ - 61.90€
Spécification
Type de goulot | Anneau à clipser |
---|---|
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Quantité | 100 |
Taille du bouchon | ND11 |
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Marking Spot | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11545894
|
Fisherbrand™
11 09 0645 |
Ambré | Oui |
22.45€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11515914
|
Fisherbrand™
11 09 2189 |
Transparents | Non | N/A | ||||||
16348367
|
Fisherbrand™
11 09 3406 |
Ambré | Non |
61.90€
100 pièces |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- 1.5mL
- Anneau à clipser
- Verre
- Ambré
- Flacons universellement utilisables avec presque tous les échantillonneurs automatiques, même ceux dotés d’une manipulation robotisée
Spécification
Anneau à clipser | |
32 mm | |
100 | |
ND11 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacon en verre avec anneau à clipser 11 mm, large ouverture, ambré