Inorganic Ruthenium Compounds
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, 35 - 40 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14898-67-0 Formule moléculaire: Cl3Ru Poids moléculaire (g/mol): 207.42 Numéro MDL: MFCD00149844 Clé InChI: YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K Synonyme: Ruthenium trichloride Nom IUPAC: ruthenium(3+) trichloride SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Thermo Scientific Chemicals Rouge de ruthénium, ≥85 %, pur
CAS: 11103-72-3 Formule moléculaire: H24Cl6N14O2Ru3 Poids moléculaire (g/mol): 786.35 Clé InChI: JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H Synonyme: triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, degrees +/->> aeno>> ie, ruthenium red, technical grade, 6cl.o2ru3.14nh3 CID PubChem: 16218584 Nom IUPAC: hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté SMILES: N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, 99,9 % (à base de PGM), Ru 38 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14898-67-0 Formule moléculaire: Cl3Ru Poids moléculaire (g/mol): 207.42 Numéro MDL: MFCD00149844 Clé InChI: YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: ruthenium(3+) trichloride SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Chlorure de ruthénium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-08-8 Formule moléculaire: Cl3Ru Poids moléculaire (g/mol): 207.43
Chlorure de ruthénium(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14898-67-0 Formule moléculaire: Cl3Ru Poids moléculaire (g/mol): 207.42 Numéro MDL: MFCD00149844 Clé InChI: YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K Nom IUPAC: ruthenium(3+) trichloride SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Ru 54 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32740-79-7 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00149846 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: dioxoruthenium SMILES: O=[Ru]=O
Chlorure de ruthénium(III), anhydre, Ru 47,7 % minimum, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10049-08-8 Numéro MDL: MFCD00011208
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, >54 % Ru, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32740-79-7 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00149846 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: dioxoruthenium SMILES: O=[Ru]=O
Bromure de ruthénium(III) hydraté, Ru 25 % min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 314075-07-5 Numéro MDL: MFCD00016314
Oxyde de ruthénium(IV) anhydre, 99,9 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-10-1 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00011210 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium iv oxide anhydrous, acmc-1brve, ruo2, ruthenium iv dioxide, rutheniumoxide ruo2, ruthenium oxide ruo2, ruthenium oxide, ruthenium iv oxide, ruthenium dioxide CID PubChem: 82848 Nom IUPAC: dioxoruthenium SMILES: O=[Ru]=O
Oxyde de ruthénium(IV) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Ru 54-60 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 32740-79-7 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00149846 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Nom IUPAC: dioxoruthenium SMILES: O=[Ru]=O
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Formule moléculaire: [Ru(NO)]2(SO4)3 Numéro MDL: MFCD02684508
Oxyde de ruthénium(IV), + 99,5 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12036-10-1 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00011210 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium iv oxide anhydrous, acmc-1brve, ruo2, ruthenium iv dioxide, rutheniumoxide ruo2, ruthenium oxide ruo2, ruthenium oxide, ruthenium iv oxide, ruthenium dioxide CID PubChem: 82848 Nom IUPAC: dioxoruthénium SMILES: O=[Ru]=O
Ruthénium, 5 % sur poudre de charbon actif, réduit, nominalement humide à 50 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 Formule moléculaire: Ru Poids moléculaire (g/mol): 101.07 Numéro MDL: MFCD00011207 MFCD03458417 Clé InChI: KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium/carbon, rutherium black, atom, alumina, ruthenium, powder, 7ui0tkc3u5, unii-7ui0tkc3u5, black, rutenio, on carbon CID PubChem: 23950 ChEBI: CHEBI:30682 Nom IUPAC: ruthenium SMILES: [Ru]
2,4-pentanedionate de ruthénium(III), Ru 24 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14284-93-6 Formule moléculaire: C15H21O6Ru Poids moléculaire (g/mol): 398.40 Numéro MDL: MFCD00000030 Clé InChI: RTZYCRSRNSTRGC-LNTINUHCSA-K Synonyme: z-4-oxopent-2-en-2-olate; ruthenium 3+, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-8ci, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-kappao,kappao'-, oc-6-11, ruthenium, tris 2,4-pentanedionato-o,o'-, oc-6-11, tris pentane-2,4-dionato-o,o' ruthenium, tris 2,4-pentanedionato ruthenium iii, acetylacetone ruthenium iii salt, ruthenium iii acetylacetonate, ruthenium acetylacetonate CID PubChem: 5488829 SMILES: [Ru+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Oxyde de ruthénium(IV), anhydre, 99,95 % (base de métaux), Ru 75,2 % min., Thermo Scientific Chemicals Premion™
CAS: 12036-10-1 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00011210 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium iv oxide anhydrous, acmc-1brve, ruo2, ruthenium iv dioxide, rutheniumoxide ruo2, ruthenium oxide ruo2, ruthenium oxide, ruthenium iv oxide, ruthenium dioxide CID PubChem: 82848 Nom IUPAC: dioxoruthénium SMILES: O=[Ru]=O
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Ru 31,3 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 34513-98-9 Formule moléculaire: N4O10Ru Numéro MDL: MFCD00016313
Ruthénium noir, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 Formule moléculaire: Ru Poids moléculaire (g/mol): 101.07 Numéro MDL: MFCD00011207 MFCD03458417 Clé InChI: KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium/carbon, rutherium black, atom, alumina, ruthenium, powder, 7ui0tkc3u5, unii-7ui0tkc3u5, black, rutenio, on carbon CID PubChem: 23950 ChEBI: CHEBI:30682 Nom IUPAC: ruthénium SMILES: [Ru]
Oxyde de chlorure de ruthénium(III), ammoniacé, Ru 35,0 % min, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 11103-72-3 Formule moléculaire: Cl6H46N14O2Ru3 Poids moléculaire (g/mol): 790.374 Numéro MDL: MFCD00011479 Clé InChI: JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H Synonyme: triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachloride, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, degrees +/->> aeno>> ie, ruthenium red, technical grade, 6cl.o2ru3.14nh3 CID PubChem: 16218584 Nom IUPAC: hexachlorure de ruthénium(2+), azane, dihydraté SMILES: N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Ruthénium, 4 % sur des anneaux d’oxyde d’aluminium de 6,35 mm (0,25 po.), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 Formule moléculaire: Ru Poids moléculaire (g/mol): 101.07 Numéro MDL: MFCD00011207 MFCD03458417 Clé InChI: KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium/carbon, rutherium black, atom, alumina, ruthenium, powder, 7ui0tkc3u5, unii-7ui0tkc3u5, black, rutenio, on carbon CID PubChem: 23950 ChEBI: CHEBI:30682 Nom IUPAC: ruthenium SMILES: [Ru]
Oxyde de ruthénium(IV), qualité électronique, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
CAS: 12036-10-1 Formule moléculaire: O2Ru Poids moléculaire (g/mol): 133.07 Numéro MDL: MFCD00011210 Clé InChI: WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium iv oxide anhydrous, acmc-1brve, ruo2, ruthenium iv dioxide, rutheniumoxide ruo2, ruthenium oxide ruo2, ruthenium oxide, ruthenium iv oxide, ruthenium dioxide CID PubChem: 82848 Nom IUPAC: dioxoruthénium SMILES: O=[Ru]=O
Ruthénium, 2 % sur granulés d’alumine de 3,18mm (0,125po), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 Formule moléculaire: Ru Poids moléculaire (g/mol): 101.07 Numéro MDL: MFCD00011207 MFCD03458417 Clé InChI: KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium/carbon, rutherium black, atom, alumina, ruthenium, powder, 7ui0tkc3u5, unii-7ui0tkc3u5, black, rutenio, on carbon CID PubChem: 23950 ChEBI: CHEBI:30682 Nom IUPAC: ruthénium SMILES: [Ru]
Chlorure d’hexaammineruthénium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 14282-91-8 Formule moléculaire: Cl3H18N6Ru Poids moléculaire (g/mol): 309.61 Numéro MDL: MFCD00011478 Clé InChI: GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K Synonyme: ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hexaammineruthenium iii chloride CID PubChem: 159731 SMILES: N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Poudre de ruthénium, maillage -200, 99,95 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 Formule moléculaire: Ru Poids moléculaire (g/mol): 101.07 Numéro MDL: MFCD00011207 MFCD03458417 Clé InChI: KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium/carbon, rutherium black, atom, alumina, ruthenium, powder, 7ui0tkc3u5, unii-7ui0tkc3u5, black, rutenio, on carbon CID PubChem: 23950 ChEBI: CHEBI:30682 Nom IUPAC: ruthénium SMILES: [Ru]
Nitrosylacétate de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Formule moléculaire: Ru(NO)(OOCCH3)3 Numéro MDL: MFCD02684507
Ruthénium, 0,5 % sur carbone granulaire, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7440-18-8 Formule moléculaire: Ru Poids moléculaire (g/mol): 101.07 Numéro MDL: MFCD00011207 MFCD03458417 Clé InChI: KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N Synonyme: ruthenium/carbon, rutherium black, atom, alumina, ruthenium, powder, 7ui0tkc3u5, unii-7ui0tkc3u5, black, rutenio, on carbon CID PubChem: 23950 ChEBI: CHEBI:30682 Nom IUPAC: ruthénium SMILES: [Ru]