Learn More
Chlorure d’hexaammineruthénium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
64.70€ - 394.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14282-91-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3H18N6Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 309.61 |
Numéro MDL | MFCD00011478 |
Clé InChI | GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride |
CID PubChem | 159731 |
SMILES | N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10583884
|
Thermo Scientific Acros
363342500 |
250 mg | Flacon en verre |
64.70€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10662033
|
Thermo Scientific Acros
363340010 |
1 g | Flacon en verre |
155.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10619863
|
Thermo Scientific Acros
363340050 |
5 g | Flacon en verre |
394.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
14282-91-8 | |
309.61 | |
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K | |
159731 |
Cl3H18N6Ru | |
MFCD00011478 | |
hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride | |
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] |
Spécification
Hexaammineruthenium(III) chloride | |
Jaune | |
98% | |
MFCD00011478 | |
Solubility in water: soluble | |
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3] | |
309.61 | |
309.61 |
14282-91-8 | |
Poudre cristalline | |
Cl3H18N6Ru | |
hexaammineruthenium iii chloride, hexaammineruthenium trichloride, hexaamminetrichlororuthenium, hexaammineruthenium trichloride, hydrate, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride, hydrate, ruthenium 3+ chloride ammoniate 1:3:6, hexaammineruthenium iii trichloride, ruthenium 3+ ion hexaamine trichloride, ruthenium 3+ , hexaammine-, trichloride | |
GBDZMMXUOBAJMN-UHFFFAOYSA-K | |
Azane;ruthénium(3+);trichlorure | |
159731 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 238-176-8
- Hexaammineruthenium(III) chloride