Learn More
Sulfate de nitrosyle de ruthénium(III), Premion™, 99,99 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Galvanoplastie, revêtement
117.00€ - 422.00€
Identifiants chimiques
Formule moléculaire | [Ru(NO)]2(SO4)3 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD02684508 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11355737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043436.03 |
1 g |
117.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11345737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043436.06 |
5 g |
422.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
[Ru(NO)]2(SO4)3 | |
MFCD02684508 |
Spécification
Ruthenium (III) nitrosylsulfate | |
(Base des métaux) | |
MFCD02684508 | |
550.34 | |
Premion™ |
Poudre | |
[Ru(NO)]2(SO4)3 | |
Soluble in water | |
99.99% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche