Learn More
Oxyde de ruthénium(IV), + 99,5 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
85.90€ - 429.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.07 |
Numéro MDL | MFCD00011210 |
Clé InChI | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous |
CID PubChem | 82848 |
Nom IUPAC | dioxoruthénium |
SMILES | O=[Ru]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10523771
|
Thermo Scientific
218340010 |
1 g | Flacon en verre |
85.90€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10647352
|
Thermo Scientific Acros
218340050 |
5 g | Flacon en verre |
429.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-10-1 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
82848 | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00011210 | |
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous | |
dioxoruthénium |
Spécification
Ruthenium(IV) oxide | |
12036-10-1 | |
Poudre fine | |
O2Ru | |
MFCD00011210 | |
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoruthénium | |
82848 | |
≥99.5% | |
6.9700g/mL |
99.5+% | |
Noir | |
99.5+% | |
RuO2 | |
12,428; 14,272; 15,281 | |
Solubility in water: insoluble | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
133.07 | |
6.97 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2654000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.