Learn More
Chlorure de ruthénium(III), 99,9 %, (métaux à l’état de traces), anhydre, Thermo Scientific Chemicals
158.87€ - 2541.65€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-08-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl3Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 207.43 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10541071
|
Thermo Scientific Acros
197210020 |
2 g | Flacon en verre |
158.87€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10782621
|
Thermo Scientific Acros
197210100 |
10 g | Flacon en verre |
573.86€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15750829
|
Thermo Scientific Acros
197210500 |
50 g | Flacon en verre |
2541.65€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
pour analyse d’ultra-tracesIdentifiants chimiques
10049-08-8 | |
Cl3Ru | |
207.43 |
Spécification
Ruthenium(III) chloride | |
10049-08-8 | |
Poudre ou cristaux | |
Cl3Ru | |
04,421; 08,437; 10,343; 13,268; 14,271; 15,280; 16,292 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in hot water, slightly soluble in alcohol | |
207.43 | |
Base de métaux à l’état de traces |
>500.0°C | |
Noir | |
48 to 50% (Ru) | |
RuCl3 | |
15,8436 | |
207.43 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut être corrosif pour les métaux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS D’INGESTION :Rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 233-167-5
- Ruthenium(III) chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.