Learn More
Oxyde de ruthénium(IV), qualité électronique, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Pour l’industrie des semi-conducteurs pour la fabrication de pâtes de résistances
179.90€ - 896.46€
Identifiants chimiques
CAS | 12036-10-1 |
---|---|
Formule moléculaire | O2Ru |
Poids moléculaire (g/mol) | 133.07 |
Numéro MDL | MFCD00011210 |
Clé InChI | WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrousAfficher plus |
CID PubChem | 82848 |
Nom IUPAC | dioxoruthénium |
SMILES | O=[Ru]=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11313908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040336.04 |
2 g |
179.90€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11393898
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040336.09 |
10 g |
896.46€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12036-10-1 | |
133.07 | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
82848 | |
O=[Ru]=O |
O2Ru | |
MFCD00011210 | |
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrousAfficher plus | |
dioxoruthénium |
Spécification
Ruthenium(IV) oxide | |
12036-10-1 | |
Poudre | |
O2Ru | |
ruthenium dioxide, ruthenium iv oxide, ruthenium oxide, ruthenium oxide ruo2, rutheniumoxide ruo2, ruthenium iv dioxide, ruo2, acmc-1brve, ruthenium iv oxide anhydrous | |
WOCIAKWEIIZHES-UHFFFAOYSA-N | |
dioxoruthénium | |
82848 | |
Électronique | |
Hygroscopic | |
6.97 |
1200° (sublimation) | |
Noir | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00011210 | |
Insoluble in water,acids. Soluble in fused alkalis. | |
O=[Ru]=O | |
133.07 | |
133.07 | |
Odorless | |
Black powder |
Sécurité et traitement
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-840-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2654000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante