Learn More
Cubes de ruthénium, 6 mm (0,24 po) carrés, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 Pc.
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ruthenium cubes |
Note relative au nom | 6mm (0.24 in.) square |
CAS | 7440-18-8 |
Quantité | 1 Pc. |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Formule moléculaire | Ru |
Numéro MDL | MFCD00011207 MFCD03458417 |
Synonyme | on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon |
Clé InChI | KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Ru] |