Biologie des protéines
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
Thermo Scientific™ Ampoules d’étalon d’albumine sérique bovine Pierce™, 2 mg/ml
Solutions de BSA étalonnées de haute qualité (2 mg / ml) pour diluer en série afin de créer des courbes d’étalonnage de dosage protéique pour mesurer précisément la concentration en protéines.
Invitrogen™ E. coli chimiquement compétente One Shot™ TOP10
Idéal pour le clonage haute efficacité et la propagation des plasmides
Thermo Scientific™ Kit de dosage protéique Pierce™ Coomassie (Bradford)
Réactif de dosage marron à violet (A595 nm), prêt à l’emploi et compatible avec les agents réducteurs traditionnels pour mesurer la concentration protéique totale par rapport à la norme protéique.
Thermo Scientific™ Kit de dosages de protéines Micro BCA™
Version de 3 composants spéciale de nos réactifs BCA appréciés pour mesurer la concentration protéique totale des solutions protéiques diluées (0,5 à 20 microgrammes / ml).
Gibco™ Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein
Human FGF-basic (FGF-2/bFGF) Recombinant Protein
Invitrogen™ Piles de transfert iBlot™ 2, nitrate de cellulose, taille normale
Servent à transférer des protéines avec le dispositif de transfert sur gel iBlot
Thermo Scientific™ Colorant de charge de gel d’ADN (6X)
Préparez les marqueurs d’ADN et les échantillons à charger sur des gels d’agarose ou de polyacrylamide grâce au colorant de charge d’ADN 6X Thermo Scientific™.
Cytiva Colonnes de dessalage PD-10 jetables
À utiliser pour le dessalage et l’échange de tampon, ainsi que l’élimination de composés à faible poids moléculaire. Les colonnes de dessalage jetables Cytiva Life Sciences™ PD-10 offrent une récupération des échantillons rapide et élevée.
Invitrogen™ Tampon de charge MOPS SDS (20X) NuPAGE™
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict.
Invitrogen™ Agent réducteur d’échantillons NuPAGE™ (10X)
Réactif prêt à l’emploi pour la réduction des échantillons de protéines en vue de l’électrophorèse sur gel de protéines
Invitrogen™ Cellules compétentes de DH5α Subcloning Efficiency™
Économique pour les procédures ou applications de sous-clonage de routine où le démarrage de l’ADN ne se limite pas
Thermo Scientific™ Tampon d’extraction et de lyse RIPA
Cellules de mammifères en culture de lyse grâce à cette formule de haute qualité, prête à l’emploi et entièrement divulguée d’un réactif de lyse cellulaire apprécié.
Thermo Scientific™ Solution de substrat pour ELISA 1-Step™ Ultra TMB
Substrats de péroxydase de raifort (HRP) pour ELISA qui passent du bleu au jaune lors de l’ajout d’une solution d’arrêt à l’acide sulfurique ou phosphorique.
Thermo Scientific™ Substrat à sensibilité maximale SuperSignal™ West Femto
Substrat HRP ultra-sensible à chimiluminescence améliorée (ECL) pour une détection à faible niveau de femtogramme par analyse Western blot.
Invitrogen™ Antioxydant NuPAGE™
Réactif exclusif qui conserve les protéines à l’état réduit pendant l’électrophorèse sur gel protéique.
Gibco™ Milieux sans sérum Express Five™
Optimisé pour prendre en charge la croissance cellulaire maximale et l’expression génétique recombinante
Gibco™ SFM Sf-900™ II
Optimisé pour la croissance et la maintenance des cellules Spodoptera frugiperda (Sf9 et Sf21)
Gibco™ Milieu d’expression FreeStyle™ 293
Formulation sans sérum, sans protéines, sans composants d’origine animale, permettant une purification plus facile
Invitrogen™ Tampon de migration Tris-Acétate SDS NuPAGE™ (20X)
Formulé pour la séparation des protéines, à leur état dénaturé, sur les gels tris-acétate NuPAGE Novex
Thermo Scientific™ Substrat de transfert Western Pierce™ ECL
Substrat de peroxydase d’entrée de gamme et d’un bon rapport pour une chimiluminescence optimisée (ECL) remplaçant directement d’autres produits plus onéreux sans besoin de ré-optimiser les conditions.
Invitrogen™ Tampon d’échantillon LDS (4X) NuPAGE™
Permet de préparer des échantillons protéiques pour dénaturer l’électrophorèse sur gel avec les gels NuPAGE™ Novex™. Le tampon d’échantillon Invitrogen™ Novex™ NuPAGE™ LDS (4X) contient du dodécyl-sulfate de lithium de pH 8,4, qui permet une activité maximale de l’agent réducteur.
Invitrogen™ SafeStain SimplyBlue™
SimplyBlue SafeStain est un colorant Coomassie G-250 simple d’utilisation, rapide, sensible et sans danger pour la visualisation des bandes de protéines sur les gels de polyacrylamide et sur les membranes sèches en PVDF.
Invitrogen™ Piles de transfert iBlot™ 2, nitrocellulose, mini
Servent à transférer des protéines avec le dispositif de transfert sur gel iBlot
Invitrogen™ Tampon de migration MES SDS NuPAGE™ (20X)
Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Cytiva Colonnes Tricorn™ préconditionnées Superdex™ 200 Increase 10/300 GL
Pour la chromatographie d’exclusion stérique et l’analyse des protéines de poids moléculaire compris entre 10 000 et 600 000. Les colonnes Tricorn™ préconditionnées Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL sont conçues pour la purification préparative à petite échelle.
Thermo Scientific™ Substrat à durée prolongée SuperSignal™ West Dura
Substrat de peroxydase de raifort (HRP) chimiluminescent amplifié, à base de luminol, idéal pour le transfert Western quantitatif avec une sortie lumineuse stable pour détecter des quantités moyennes de femtogramme pour l’analyse de transfert Western.
Gibco™ Collagen I, rat tail
Collagen I Rat Protein, Tail
Thermo Scientific™ Cocktail à usage unique inhibiteur de phosphatase Halt™
Stabilisez la phosphorylation de la sérine, de la thréonine et de la tyrosine des protéines dans les cellules et les tissus grâce à ce cocktail d’inhibiteurs de phosphatase.
Dodécylsulfate de sodium (SDS), poudre blanche, électrophorèse, Fisher BioReagents™
Formule moléculaire: C12H25NaO4S Poids moléculaire (g/mol): 288.38 Numéro MDL: MFCD00036175 Clé InChI: DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M Synonyme: SDS, Sodium Lauryl Sulfate CID PubChem: 3423265 ChEBI: CHEBI:8984 Nom IUPAC: sodium ; dodécylsulfate SMILES: [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O