Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits
The Pierce BCA Protein Assay Kit is a high-precision, detergent-compatible protein assay for determination of protein concentration. Pierce BCA reagents provide accurate determination of protein concentration with most sample types encountered in protein research.
63.50€ - 320.00€
Spécification
Doser BCA Assay
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce™
Type de produit Protein Quantitation Assay
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Concentration Prix Quantité et disponibilité  
18064090
Afficher les documents
Thermo Scientific™
A65453
1 Kit (100 mL) BSA: 2 mg/mL
63.50€
100mL
10741395
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
23225
Kit de 1 l BSA: 2 mg/mL
310.00€
1L
10678484
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
23227
Kit de 500 ml BSA: 2 mg/mL
205.00€
500mL
18071673
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
A55864
1 Kit (1 L) BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
320.00€
1000mL
17888228
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
A55865
1 Kit (500 mL) BSA: 0.125, 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, and 2 mg/mL
227.00€
1 pièce
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
BCA Assay
Pierce™
Détection basée sur une solution, absorbance
Colorimétrique
Protein Quantitation Assay
Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Documents
Product Certifications
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Pierce™ BCA Protein Assay Kits